4-(brommethyl)phenylboronsyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
391570010 391570050
ACRO391570010EA 756 DKK
ACRO391570010 ACRO391570050
4-(brommethyl)phenylboronsyre 97%
4-(brommethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₈BBrO₂
Molekylvægt: 214.85
Smeltepunkt: 165…172 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01318113
CAS-nummer: 68162-47-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %