4-Amino-m-benzoesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
391460010 391460050
ACRO391460010EA 541 DKK
ACRO391460010 ACRO391460050
4-Amino-m-benzoesyre 98%
4-Amino-m-benzoesyre
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.16 g/mol
Smeltepunkt: 186…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016539
CAS-nummer: 2486-69-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %