tri-Ammonium citrat 97+%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
391410010 391410500 391412500
ACRO391410010EA 2910 DKK
ACRO391410010 ACRO391410500 ACRO391412500
tri-Ammonium citrat 97+%, pure
tri-Ammonium citrat
Formel: C₆H₁₇N₃O₇
Smeltepunkt: 185 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036406
CAS-nummer: 3458-72-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %