Titan(IV)bromid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titanium tetrabromide
391240050 391240250 391241000
ACRO391240050EA 387 DKK
ACRO391240050 ACRO391240250 ACRO391241000
Titan(IV)bromid 98%
Titanium(IV) bromide
Formel: Br₄Ti
Kogepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 39 °C
Massefylde: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011265
CAS-nummer: 7789-68-6
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Powder and/or lumps or low melting solid
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %