4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
391130010 391130050
ACRO391130010EA 727 DKK
ACRO391130010 ACRO391130050
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde 97%
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Formel: C₁₄H₁₀O₂
Smeltepunkt: 144…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016714
CAS-nummer: 66-98-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 147 °C
GC ≥96.0 %