4-Iodbenzaldehyd 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
392060010 392060050
ACRO392060010EA 1240 DKK
ACRO392060010 ACRO392060050
4-Iodbenzaldehyd 97+%
4-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
Molekylvægt: 232.02 g/mol
Smeltepunkt: 77…78 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039576
CAS-nummer: 15164-44-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
HPLC ≥97.0 %