Kieselgel 2-5 mm, non toxic til tørring, with moisture indicator (orange gel)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
392030010 392030050 392032500
ACRO392030010EA 786 DKK
ACRO392030010 ACRO392030050 ACRO392032500
Kieselgel 2-5 mm, non toxic til tørring, with moisture indicator (orange gel)
Silica gel
Formel: SiO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077645
CAS-nummer: 7631-86-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Beads
Bead size 2 to 5 mm
Color Orange (dry) to Colorless (wet)
Residual water ≤2 % (150°C)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25°C)