(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
391100010 391100050
ACRO391100010EA 579 DKK
ACRO391100010 ACRO391100050
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formel: C₄H₁₁NOS
Smeltepunkt: 99…102 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05861479
CAS-nummer: 196929-78-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)