3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
390780050 390780250
ACRO390780050EA 814 DKK
ACRO390780050 ACRO390780250
3-Butynyl toluene-4-sulphonate 96%
3-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formel: C₁₁H₁₂O₃S
Molekylvægt: 224.28 g/mol
Massefylde: 1.012 g/cm³
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041687
CAS-nummer: 23418-85-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %