Kaliumfluorid 40% w/w on alumina
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
390810250 390811000
ACRO390810250EA 786 DKK
ACRO390810250 ACRO390811000
Kaliumfluorid 40% w/w on alumina
Potassium fluoride
Formel: KF
Molekylvægt: 58.1 g/mol
Kogepunkt: 1505
Smeltepunkt: 860
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
UN nummer: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)