Pimpsten, granular (∼ 1-5 mm)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
390040010 390042500
ACRO390040010EA 902 DKK
ACRO390040010 ACRO390042500
Pimpsten, granular (∼ 1-5 mm)
Pimpsten
Smeltepunkt: ? 500 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00148147
CAS-nummer: 1332-09-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Grey-brown Granules
Particle size ≥90 % (0.8 - 3 mm)