Calciumcarbid 72-82%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
389792500 389790010 389790025
ACRO389792500EA 309 DKK
ACRO389792500 ACRO389790010 ACRO389790025
Calciumcarbid 72-82%
Calciumcarbid
Formel: CaC₂
Kogepunkt: 2300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2160 °C
Massefylde: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010905
CAS-nummer: 75-20-7
UN nummer: 1402
ADR: 4.3,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark grey Lumps
Titration Complexometric 12 to 23 % (CaO)
Particle size 7 to 25 mm