1-Propanol til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
389600010
389600025
ACRO389600010EA
973
DKK
ACRO389600010
ACRO389600025
1-Propanol til HPLC
1-Propanol
Formel:
H₃CCH₂CH₂OH Kogepunkt: 97 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –127 °C Massefylde: 0,8 g/cm³ Flammepunkt: 15 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002941 CAS-nummer: 71-23-8 UN nummer: 1274 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.9 % |
UV | at 250 nm A: ≤0.05 |
Non-volatile matter | ≤0.0003 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0002 meq/g |