1-Propanol HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
389600010 389600025
ACRO389600010EA 973 DKK
ACRO389600010 ACRO389600025
1-Propanol HPLC
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Molekylvægt: 60.1 g/mol
Kogepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –127 °C
Massefylde: 0.8 g/cm³
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-nummer: 71-23-8
UN nummer: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.9 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g