Ammonium tetrathiomolybdate 99.95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
389530010 389530100 389530500 389532500
ACRO389530010EA 380 DKK
ACRO389530010 ACRO389530100 ACRO389530500 ACRO389532500
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95%
Ammonium tetrathiomolybdate
Formel: H₁₀MoN₂S₄
Molekylvægt: 262.284 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00136013
CAS-nummer: 15060-55-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown to black Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Molybdenum (Mo) 35.5 to 38.1 %