Vand til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
389390010 389390025
ACRO389390010EA 296 DKK
ACRO389390010 ACRO389390025
Vand til HPLC
Vand
Formel: H₂O
Kogepunkt: 100 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
UV at 254 nm A: ≤0.004
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm