Vand for HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Hydrogen oxide
389390010
389390025
ACRO389390010EA
296
DKK
ACRO389390010
ACRO389390025
Vand for HPLC
Vand
Formel:
H₂O Molekylvægt: 18.02 g/mol Kogepunkt: 100 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: 0 Massefylde: 1 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS-nummer: 7732-18-5 Merck Index: 13,10098 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
UV | at 254 nm A: ≤0.004 |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Conductivity | ≤1 µS/cm |