Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
388590100 388590500
ACRO388590100EA 1540 DKK
ACRO388590100 ACRO388590500
Sodium mercury amalgam Na ∼5%
Sodium mercury amalgam
Formel: Hg:Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210362
CAS-nummer: 11110-52-4
UN nummer: 3401
ADR: 4.3,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 5 % (approximately)