Tin(IV)iodid 99+% -10 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tin tetraiodide
388560100 388560500
ACRO388560100EA 884 DKK
ACRO388560100 ACRO388560500
Tin(IV)iodid 99+% -10 mesh
Tin(IV)iodid
Formel: I₄Sn
Smeltepunkt: 144 °C
Massefylde: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036272
CAS-nummer: 7790-47-8
UN nummer: 3260
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %