Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury sodium alloy
388460100 388460500
ACRO388460100EA 1530 DKK
ACRO388460100 ACRO388460500
Sodium mercury amalgam Na ∼20%
Sodium mercury amalgam
Formel: Hg:Na
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210362
CAS-nummer: 11110-52-4
UN nummer: 3401
ADR: 4.3 I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 20 % (approximately)