N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
387650050 387650250
ACRO387650050EA 1010 DKK
ACRO387650050 ACRO387650250
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 97%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Formel: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
Kogepunkt: 97 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 40…43 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191834
CAS-nummer: 145100-50-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
HPLC ≥96.0 %