Petroleumbenzin, 180…280 °C ∼, ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
387490010 387490025 387490050 387490250
ACRO387490010EA 458 DKK
ACRO387490010 ACRO387490025 ACRO387490050 ACRO387490250
Petroleumbenzin, 180…280 °C ∼, ren
Petroleumbenzin
Kogepunkt: 200…250 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0,79 g/cm³
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00135561
CAS-nummer: 8008-20-6
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Boiling point 200 to 250°C
Density (15°C) ≥0.79 kg/dm³
Aromatics ≤0.2 %