Nikkeldichlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Nickel dichloride
387320500 387322500
ACRO387320500EA 584 DKK
ACRO387320500 ACRO387322500
Nikkeldichlorid 98%
Nikkeldichlorid
Formel: Cl₂Ni
Molekylvægt: 129.6 g/mol
Smeltepunkt: 1001 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011142
CAS-nummer: 7718-54-9
UN nummer: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06588
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to brown Powder
Titration Argentometric ≥97.5 %