9-Vinylcarbazole 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
387220050 387220250 387221000
ACRO387220050EA 269 DKK
ACRO387220050 ACRO387220250 ACRO387221000
9-Vinylcarbazole 97%
9-Vinylcarbazole
Formel: C₁₄H₁₁N
Kogepunkt: 154 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 63…65 °C
Flammepunkt: 182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004966
CAS-nummer: 1484-13-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %