trans-β-Nitrostyrene 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (E)-(2-Nitrovinyl)benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
386530050 386530250 386531000
ACRO386530050EA 288 DKK
ACRO386530050 ACRO386530250 ACRO386531000
trans-β-Nitrostyrene 97+%
trans-β-Nitrostyrene
Formel: C₈H₇NO₂
Kogepunkt: 250…260 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 56…58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007402
CAS-nummer: 5153-67-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.0 %