Natriumdichromat dihydrat 99.5-100.5% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
385630025 385631000 385635000
ACRO385630025EA 2510 DKK
ACRO385630025 ACRO385631000 ACRO385635000
Natriumdichromat dihydrat 99.5-100.5% ACS
Natriumdichromat dihydrat
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Molekylvægt: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Kogepunkt: 400 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 357 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149166
CAS-nummer: 7789-12-0
UN nummer: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08754
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Crystalline powder
Titration Iodometric 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Aluminium (Al) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %