2-Hydroxythiophenol 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
385600010 385600050
ACRO385600010EA 601 DKK
ACRO385600010 ACRO385600050
2-Hydroxythiophenol 98+%
2-Hydroxythiophenol
Formel: C₆H₆OS
Kogepunkt: 40 °C (300 mmHg)
Smeltepunkt: 20 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³
Flammepunkt: 97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040447
CAS-nummer: 1121-24-0
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %