Benzylideneacetone 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
385590010
385590500
385592500
ACRO385590010EA
673
DKK
ACRO385590010
ACRO385590500
ACRO385592500
Benzylideneacetone 98+%
Benzylideneacetone
Formel:
C₁₀H₁₀O Kogepunkt: 261 °C (760 mmHg) Flammepunkt: 116 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008779 CAS-nummer: 122-57-6 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |