4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
385210010
385210050
385210250
ACRO385210010EA
1050
DKK
ACRO385210010
ACRO385210050
ACRO385210250
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formel:
C₆H₁₃NO Molekylvægt: 115.1735 g/mol Kogepunkt: 75…76 °C (18 mmHg) Massefylde: 1.02 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179435 CAS-nummer: 130290-79-8 UN nummer: 2735 ADR: 8 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |