4-Amino-1-boc-piperidine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
384860010
384860050
ACRO384860010EA
203
DKK
ACRO384860010
ACRO384860050
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
4-Amino-1-boc-piperidine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01076201 CAS-nummer: 87120-72-7 UN nummer: 3259 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |