1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
384640010
384640050
ACRO384640010EA
669
DKK
ACRO384640010
ACRO384640050
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₄H₂₃N₂O₄B Smeltepunkt: 82…89 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD05663873 CAS-nummer: 552846-17-0 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 82 to 89 °C |
HPLC | ≥96.0 % |