1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382940010 382940050 382940250
ACRO382940010EA 777 DKK
ACRO382940010 ACRO382940050 ACRO382940250
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₅BN₂O₂
Molekylvægt: 194.039 g/mol
Smeltepunkt: 125…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03453063
CAS-nummer: 269410-08-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %