4-(Aminomethyl)pyridin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
382080250 382081000 382085000
ACRO382080250EA 452 DKK
ACRO382080250 ACRO382081000 ACRO382085000
4-(Aminomethyl)pyridin 98%
4-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 228…230 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Massefylde: 1.065 g/cm³
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006449
CAS-nummer: 3731-53-1
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %