Tetraethylammoniumperchlorat 0.2M i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
379801000 379805000
ACRO379801000EA 369 DKK
ACRO379801000 ACRO379805000
Tetraethylammoniumperchlorat 0.2M i vandigopløsning
Tetraethylammonium perchlorate
Formel: C₈H₂₀ClNO₄
Smeltepunkt: > 300 °C
Massefylde: 1,0016 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041977
CAS-nummer: 2567-83-1
UN nummer: 3139
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.2 M Exact strength on the certificate of analysis