2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
379740010 379740050 379740250
ACRO379740010EA 927 DKK
ACRO379740010 ACRO379740050 ACRO379740250
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formel: C₁₅H₃₂N₃OP
Molekylvægt: 301.41 g/mol
Kogepunkt: 98…100 °C (5 mmHg)
Massefylde: 0.949 g/cm³
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012213
CAS-nummer: 102691-36-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %