2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
378800050 378800250
ACRO378800050EA 1260 DKK
ACRO378800050 ACRO378800250
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Formel: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
Molekylvægt: 392.67 g/mol
Kogepunkt: 77…90 °C (.2 mmHg)
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191833
CAS-nummer: 145100-51-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %