L-tert-Leucinol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
377530010 377530050
ACRO377530010EA 746 DKK
ACRO377530010 ACRO377530050
L-tert-Leucinol 95%
L-tert-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Kogepunkt: 114…116 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 30…34 °C
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192250
CAS-nummer: 112245-13-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white Low melting mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation +34° to +40° (25°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH)