2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde
376070010 376070050
ACRO376070010EA 479 DKK
ACRO376070010 ACRO376070050
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilised
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Kogepunkt: 118…120 °C (13 mmHg)
Massefylde: 1,069 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191779
CAS-nummer: 60656-87-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer 0.5 % hydroquinone