(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
376190010 376190050
ACRO376190010EA 760 DKK
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₃NO
Molekylvægt: 115.18 g/mol
Kogepunkt: 62 °C (40 mmHg)
Massefylde: 0.932 g/cm³
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00066219
CAS-nummer: 84025-81-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)