Ammoniak 0.5 M in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
368381000 368380010
368381000.EA 982 DKK
368381000. 368380010.
Ammoniak 0.5 M in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Ammonia
Formel: NH₃
Kogepunkt: -33 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -77 °C
Massefylde: 1,023 g/cm³
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011418
CAS-nummer: 7664-41-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤1 % (K.F.)
Strength 0.4 to 0.6 M