Ethylacetat 99.8%, AcroSeal® til biokemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
364240010
364240025
364240010.EA
413
DKK
364240010.
364240025.
Ethylacetat 99.8%, AcroSeal® til biokemi
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Kogepunkt: 75…78 °C (760 mmHg) Massefylde: 0,902 g/cm³ Flammepunkt: –4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS-nummer: 141-78-6 UN nummer: 1173 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.10 % (Coulometric) |
GC | ≥99.75 % |
UV | at 255 nm A: ≤1.0 |
Color scale | ≤10 APHA |
Specific gravity | (20°C) 0.900 to 0.904 |
Residue after evaporation | ≤0.0002 % |
Acidity | ≤0.0008 meq/g |