Trimethylborat 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
346121000 346128000
346121000.EA 354 DKK
346121000. 346128000.
Trimethylborat 99%, AcroSeal®
Trimethylborat
Formel: C₃H₉BO₃
Kogepunkt: 68…69 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 0,915 g/cm³
Flammepunkt: –8 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008346
CAS-nummer: 121-43-7
UN nummer: 2416
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %