Chlortripropylsilan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
313930050
313930250
ACRO313930050EA
570
DKK
ACRO313930050
ACRO313930250
Chlortripropylsilan 98%
Chlorotripropylsilane
Formel:
C₉H₂₁ClSi Kogepunkt: 199…200 °C (760 mmHg) Massefylde: 0,882 g/cm³ Flammepunkt: 76 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000508 CAS-nummer: 995-25-5 UN nummer: 2987 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |