DL-Isoserine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
279670010 279672500
ACRO279670010EA 1740 DKK
ACRO279670010 ACRO279672500
DL-Isoserine 98%
DL-Isoserine
Formel: C₃H₇NO₃
Smeltepunkt: 235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008138
CAS-nummer: 565-71-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %