Kaliumchlorid 99.999% Trace metals basis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassiumchloride
268960250 268961000
ACRO268960250EA 945 DKK
ACRO268960250 ACRO268961000
Kaliumchlorid 99.999% Trace metals basis
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74.55 g/mol
Kogepunkt: 1420 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 770 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm