3,3-Dimethylbutyraldehyd
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,3-Dimethylbutanal
257260010 257260050 257260250
ACRO257260010EA 556 DKK
ACRO257260010 ACRO257260050 ACRO257260250
3,3-Dimethylbutyraldehyd
3,3-Dimethylbutyraldehyd
Formel: C₆H₁₂O
Molekylvægt: 100.16 g/mol
Kogepunkt: 104…106 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 0.798 g/cm³
Flammepunkt: 13 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042807
CAS-nummer: 2987-16-8
UN nummer: 1989
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %