Methyl6-methylnicotinat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
248210020 248210100
ACRO248210020EA 447 DKK
ACRO248210020 ACRO248210100
Methyl6-methylnicotinat 97%
Methyl6-methylnicotinat
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 108…110 °C (22,5 mmHg)
Smeltepunkt: 31…37 °C
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006340
CAS-nummer: 5470-70-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %