Propyl chloroformate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
245291000 245290250
ACRO245291000EA 1660 DKK
ACRO245291000 ACRO245290250
Propyl chloroformate 98%
Propyl chloroformate
Formel: C₄H₇ClO₂
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 1,09 g/cm³
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000649
CAS-nummer: 109-61-5
UN nummer: 2740
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %