(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromophenyl)(cyclopropyl)methanone, (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone, (4-Bromobenzoyl)cyclopropane, 4-Bromophenyl Cyclopropyl ketone
235420500 235422500
ACRO235420500EA 1620 DKK
ACRO235420500 ACRO235422500
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Formel: C₁₀H₉BrO
Molekylvægt: 225.09 g/mol
Massefylde: 1.45 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019227
CAS-nummer: 6952-89-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to beige to orange Crystalline powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %