Aflatoxin B1, crystalline
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
227340010 227340100 227340500
ACRO227340010EA 532 DKK
ACRO227340010 ACRO227340100 ACRO227340500
Aflatoxin B1, crystalline
Aflatoxin B1
Formel: C₁₇H₁₂O₆
Smeltepunkt: 268…269 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00869647
CAS-nummer: 1162-65-8
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Solubility (10 mg/ml in CH2Cl2) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98 %